Oxalessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
A12739.06
A12739.14
A12739.22
A12739.06EA
168
CHF
A12739.06
A12739.14
A12739.22
Oxalessigsäure ≥97%
Oxalessigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Formel:
C₄H₄O₅ Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Melting Pt: 161 °C (dec.) Flash-Pt: 88 °C (190 °F) Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00002592 CAS-Nummer: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,6909 |