Natriumpyruvat
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
EMR213001
EMR213100
EMR213500
EURLEMR213001EA
0
CHF
EURLEMR213001
EURLEMR213100
EURLEMR213500
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa MW: 110.04 g/mol Melting Pt: 220…230 °C Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |