Natriumpyruvat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 174 CHF
A4859.0100 A4859.1000
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Melting Pt: 220…230 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4