Ethylmethylketon
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
T920.1 T920.2
ROTHT920.1EA 63.45 CHF
ROTHT920.1 ROTHT920.2
Ethylmethylketon
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 79,6
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM