Sebaconitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
419250250 419251000
ACRO419250250EA 75.9 CHF
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitril 98%
Sebaconitril
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00019900
CAS-Nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %