Bernsteinsäuredinitril 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Butanedinitrile, Succinodinitrile
L05037.22 L05037.36
L05037.22EA 81.1 CHF
L05037.22 L05037.36
Bernsteinsäuredinitril 98
Bernsteinsäuredinitril
Purity: 98% CAS No.: 110-61-2 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 132°(269°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265-267° Beilstein Reference: 1098380 Merck Reference: 14,8872 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001949
Formel: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 265…267 °C
Melting Pt: 52…56 °C
Dichte: 1.023 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C (269 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001949
CAS-Nummer: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09041