3-Methoxypropiononitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-67-8
Molecular Formula: CH3O(CH2)2CN
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Weak
pH: 6.8
Melting Point: -63°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1739284
MDL No.: MFCD00001958
Formel:
C₄H₇NO Siedepunkt: 164…165 °C Melting Pt: –63 °C Dichte: 0.938 Flash-Pt: 66 °C (150 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001958 CAS-Nummer: 110-67-8 EINECS: 203-790-7 |