3-Methoxypropiononitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 29.3 CHF
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitril 98%
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Siedepunkt: 164…165 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –62.9 °C
Dichte: 0.938 g/cm³
Flash-Pt: 66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001958
CAS-Nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %