Propiononitril 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Propionitrile
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 56.9 CHF
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitril 99%, reinst
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %