Chloralhydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Trichloracetaldehyd Monohydrat2,2,2-Trichlor-1,1-ethandiol
22682.265EA 155 CHF
22682.265
Chloralhydrat, GPR RECTAPUR®
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Siedepunkt: 97,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52 °C
Dichte: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (10 %) 4.0 - 5.5
Evaporation residue Max. 0.15 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm