2-Chlorethylisocyanat
Lieferant: Molekula
MOLEM56831722EA 0 CHF
MOLEM56831722
2-Chlorethylisocyanat
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II