4'-Chloracetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 72.1 CHF
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloracetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 179…180 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)