2,2-Dichloracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 36.5 CHF
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloracetamid
Formel: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127,96 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008015
CAS-Nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C