2,2-Dichloracetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L00315.09
L00315.18
L00315.09EA
70.6
CHF
L00315.09
L00315.18
2,2-Dichloracetamid ≥98%
2,2-Dichloracetamid
Purity: 98+%
CAS No.: 683-72-7
Molecular Formula: C2H3Cl2NO
Formula Weight: 127.96
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008015
Formel:
C₂H₃Cl₂NO MW: 127,96 g/mol Siedepunkt: 233…234 °C Melting Pt: 96…101 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008015 CAS-Nummer: 683-72-7 EINECS: 211-674-2 |