Trichloracetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 95.3 CHF
8.08222.0050 8.08222.0250
Trichloracetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trichloracetonitril
Formel: C₂Cl₃N
Siedepunkt: 85.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001842
CAS-Nummer: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09757