Trichloracetonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
139370050
139371000
139375000
139370025
ACRO139370050EA
49.3
CHF
ACRO139370050
ACRO139371000
ACRO139375000
ACRO139370025
Trichloracetonitril 98%
Trichloracetonitril
Formel:
C₂Cl₃N Siedepunkt: 83…84 °C (760 mmHg) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1.44 g/cm³ Flash-Pt: 195 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001842 CAS-Nummer: 545-06-2 EINECS: 208-885-7 UN: 3276 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09757 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |