Chloroform
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Y015.1 Y015.2 Y015.3 Y015.4
ROTHY015.1EA 40.2 CHF
ROTHY015.1 ROTHY015.2 ROTHY015.3 ROTHY015.4
Chloroform
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM