Chloroform
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
6340.1
6340.2
6340.4
6340.5
ROTH6340.1EA
80.3
CHF
ROTH6340.1
ROTH6340.2
ROTH6340.4
ROTH6340.5
Chloroform
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Melting Pt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |