Dichlormethan
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Methylene chloride
6053.1 6053.2 6053.3 6053.5
ROTH6053.1EA 63 CHF
ROTH6053.1 ROTH6053.2 ROTH6053.3 ROTH6053.5
Dichlormethan
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM