1,2-Dichlorethan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: EthylendichloridEthylenchlorid
ROTHT869.2EA 68.8 CHF
ROTHT869.2 ROTHT869.1
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 83,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35,5 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/88/725488.jpg