1,2-Dichlorethan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
6837.2 6837.3 6837.4
ROTH6837.2EA 103.1 CHF
ROTH6837.2 ROTH6837.3 ROTH6837.4
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Siedepunkt: 83.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35.5 °C
Dichte: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM