Acetaldehyd analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Ethanal
506788.EA 54.3 CHF
506788.
Acetaldehyd analytischer Standard, Supelco®
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
MW: 44,05 g/mol
Siedepunkt: 20,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –27 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/51/26659451.jpg