Glutaraldehyd
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
4995.1 4995.2
ROTH4995.1EA 147 CHF
ROTH4995.1 ROTH4995.2
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 188
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.014 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485