Propylenoxid
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
(±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
8617.1
8617.2
8617.3
ROTH8617.1EA
0
CHF
ROTH8617.1
ROTH8617.2
ROTH8617.3
Propylenoxid
Propylenoxid
Formel:
C₃H₆O MW: 58.08 g/mol Siedepunkt: 34.3 Melting Pt: –112 °C Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –37 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS-Nummer: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3 I Merck Index: 12,08041 |