Propylenoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: (±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
8.07027.0100EA 28.5 CHF
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
Propylenoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 34,3
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –37 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable