Propylenoxid 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (±)-Methyloxiran(±)-Propenoxid(±)-Propylenoxid
ACRO220160025EA 108 CHF
ACRO220160025 ACRO220160010 ACRO220160050
Propylenoxid 99.5%, reinst
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flash-Pt: –37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %