1,2-Epoxyhexan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Butyloxirane
335550250 335551000
ACRO335550250EA 47.3 CHF
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexan 97%
1,2-Epoxyhexan
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 118…120 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.83 g/cm³
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005154
CAS-Nummer: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %