4-Brom-1-butanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxybutane
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 83.6 CHF
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Brom-1-butanol, technische Qualität
4-Brom-1-butanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 153.02 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (5 mm Hg)
Dichte: 1.68 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00015387
CAS-Nummer: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
UN: 1987
ADR: 3 III