1-Brom-2-methoxyethan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromoethyl methyl ether
402980050
402980250
402981000
402985000
ACRO402980050EA
49.2
CHF
ACRO402980050
ACRO402980250
ACRO402981000
ACRO402985000
1-Brom-2-methoxyethan 95%
1-Brom-2-methoxyethan
Formel:
BrH₂CCH₂OCH₃ MW: 138,99 g/mol Siedepunkt: 107…110 °C (760 mmHg) Dichte: 1.46 g/cm³ Flash-Pt: 28 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000236 CAS-Nummer: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |