Bromessigsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 148 CHF
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Bromessigsäure 98+%
Bromessigsäure
Formel: BrCH₂COOH
MW: 138.95 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 49…51 °C
Dichte: 1.93 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002678
CAS-Nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %