5-Bromvaleriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18329.0050
8.18329.0250
8.18329.0050EA
88.7
CHF
8.18329.0050
8.18329.0250
5-Bromvaleriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Bromvaleriansäure
Formel:
BrH₂C(CH₂)₃COOH Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Melting Pt: 38…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004414 CAS-Nummer: 2067-33-6 EINECS: 218-185-3 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 38 - 41 °C |
Molar Mass | 181.02 g/mol |
Boiling Point | 142 - 145 °C (17 hPa) |
Flash Point |
|