Bromacetylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19580.14 A19580.22 A19580.36
A19580.14EA 58.7 CHF
A19580.14 A19580.22 A19580.36
Bromacetylbromid ≥98%
Bromacetylbromid
Purity: 98% CAS No.: 598-21-0 Molecular Formula: BrCH2COBr Formula Weight: 201.86 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Acrid Boiling Point: 147-150° Beilstein Reference: 605440 UN No.: 2513 MDL No.: MFCD00000115
Formel: BrCH₂COOBr
Siedepunkt: 147…150 °C
Dichte: 2.324
Flash-Pt: >105 °C (221 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000115
CAS-Nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II