Bromacetonitril 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13933.09
A13933.18
A13933.30
A13933.09EA
88.3
CHF
A13933.09
A13933.18
A13933.30
Bromacetonitril 96%
Bromacetonitril
Purity: 96%
CAS No.: 590-17-0
Molecular Formula: BrCH2CN
Formula Weight: 119.95
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 956569
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001884
Formel:
BrCNCH₂ MW: 119.95 g/mol Siedepunkt: 150 °C Melting Pt: –36 °C Dichte: 1.722 Flash-Pt: 81 °C (178 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001884 CAS-Nummer: 590-17-0 EINECS: 209-672-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |