Bromacetonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 42.1 CHF
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromacetonitril 97%
Bromacetonitril
Formel: BrCNCH₂
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1.72 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001884
CAS-Nummer: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %