1,8-Nonadiin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23784.06
B23784.14
B23784.06EA
157
CHF
B23784.06
B23784.14
1,8-Nonadiin 97
1,8-Nonadiin
Purity: 97%
CAS No.: 2396-65-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Characteristic
Melting Point: -21°
Boiling Point: 55-56°/13mm
Beilstein Reference: 1733443
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008581
Formel:
C₉H₁₂ MW: 120.19 g/mol Siedepunkt: 55…56 °C (13 mmHg) Melting Pt: –21 °C Dichte: 0.799 Flash-Pt: 41 °C (105 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008581 CAS-Nummer: 2396-65-8 EINECS: 219-254-0 UN: 3295 ADR: 3 III |