Ethyllinoleat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: cis,cis-9,12-Octadecadiensäureethylester9Z,12Z-OctadecadiensäureethylesterLinolsäureethylester
CAYM10008198-500EA 65.5 CHF
CAYM10008198-500 CAYM10008198-50 CAYM10008198-100 CAYM10008198-1
Ethyllinoleat
Ethyllinoleat
Formel: C₂₀H₃₆O₂
MW: 308,5 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00009535
CAS-Nummer: 544-35-4
EINECS: 208-868-4