3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
172220010 172220050
ACRO172220010EA 117 CHF
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 277…280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004974
CAS-Nummer: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %