1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
516705-500EA 195 CHF
516705-500
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, Millipore®
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Melting Pt: 93…94 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/91/2351991.jpg