1,10-Phenanthrolin Monohydrat ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0516-10GEA 175 CHF
0516-10G
1,10-Phenanthrolin Monohydrat ACS
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
A metalloprotease inhibitor useful for chelating iron and other divalent metals.
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Melting Pt: 93…94 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/91/2351991.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability as Redox Indicator Pass
Suitability for Determining Iron pass