D-Glucono-1,5-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Dextronsäure-1,5-lactonDextronsäure-δ-lactonD-Gluconsäurelacton(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lactonDextronsäurelactonD-Gluconsäure-1,5-lactonGDL(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lactonD-Glucono-δ-lactonD-Gluconsäure-δ-lacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43794.0100EA 96.4 CHF
8.43794.0100
D-Glucono-1,5-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006647
CAS-Nummer: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₆H₁₀O₆
Molar Mass 178.14 g/mol
Melting Point 151 - 154 °C (decomposition)
pH value 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 750 kg/m³
Solubility 590 g/l (25 °C) Hydrolysis
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering