D-Glucono-1,5-lacton, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
Dextronsäure-1,5-lacton
, Dextronsäure-δ-lacton
, D-Gluconsäurelacton
, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton
, Dextronsäurelacton
, D-Gluconsäure-1,5-lacton
, GDL
, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lacton
, D-Glucono-δ-lacton
, D-Gluconsäure-δ-lacton
347425-500EA
157
CHF
347425-500
D-Glucono-1,5-lacton, Millipore®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel:
C₆H₁₀O₆ MW: 178,14 g/mol Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Melting Pt: 153 °C Dichte: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006647 CAS-Nummer: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...