D(+)-Biotin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
3822.1
3822.2
ROTH3822.1EA
114.6
CHF
ROTH3822.1
ROTH3822.2
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Melting Pt: 232…233 °C Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005541 CAS-Nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 Merck Index: 13,01231 |