D(+)-Biotin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (3aS,4S,6aR)-Biotin5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäureVitamin HVitamin B8Coenzym RVitamin B7
EHERC10625000EA 75.8 CHF
EHERC10625000
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Melting Pt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231