(R)-(-)-2-Methylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(R)-2-Methylpiperazine
B22366.03
B22366.06
B22366.03EA
91.9
CHF
B22366.03
B22366.06
(R)-(-)-2-Methylpiperazin ≥98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Purity: 98+%
CAS No.: 75336-86-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 76-78°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 3647994
Optical Rotation: -7° (c=1 in ethanol)
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00192317
Formel:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol Siedepunkt: 155…156 °C Melting Pt: 76…78 °C Flash-Pt: 65 °C (149 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192317 CAS-Nummer: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1,III |