(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(R)-(+)-α-Ethylbenzyl alcohol
L05681.MC
L05681.ME
L05681.MCEA
68.7
CHF
L05681.MC
L05681.ME
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol ≥99%
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 1565-74-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 2041555
Optical Rotation: +47° (c=2.2 in hexane)
MDL No.: MFCD00064279
Formel:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Siedepunkt: 217…219 °C Dichte: 0.993 Flash-Pt: 95 °C (203 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064279 CAS-Nummer: 1565-74-8 |