(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane(S)-(-)-1-Phenylethylamin(S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan(S)-(-)-α-Phenylethylamin
MOLE14057640-100GEA 0 CHF
MOLE14057640-100G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106