(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-1-Phenylethylamin(R)-(+)-α-Phenylethylamin(R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan(R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77879-5MLEA 106 CHF
77879-5ML 77879-25ML
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Supelco®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32,5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106