(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(R)-(+)-1-Phenylethylamin
, (R)-(+)-α-Phenylethylamin
, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan
, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane
A10967.14EA
87.9
CHF
A10967.14
A10967.36
A10967.22
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin 98%
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Siedepunkt: 187 °C Melting Pt: –10 °C Dichte: 0,948 Flash-Pt: 71 °C (159 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064405 CAS-Nummer: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,6026 |