(S)-(-)-3-Butin-2-ol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
L20345.03 L20345.06
L20345.03EA 185 CHF
L20345.03 L20345.06
(S)-(-)-3-Butin-2-ol 99%
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 2914-69-4 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 4652597 Optical Rotation: -47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00190166
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 0.891
Flash-Pt: 28 °C (82 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190166
CAS-Nummer: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II