(S)-(-)-3-Butin-2-ol 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 90.7 CHF
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-Butin-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Flash-Pt: 26 °C
MDL Number: MFCD00190166
CAS-Nummer: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)